Principaux documents
419605
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
100 ML
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
119,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
67 °C
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
FEJKWDUHNFCDRZ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter