B78203
1-Bromo-1-propene (cis and trans)
98%
Synonyme(s) :
1-Propenyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4538 (lit.)
Point d'ébullition
58-63 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
Clé InChI
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of organic reagents such as methyl but-2-ynoate and 1-iodopropyne.
- Preparation o f intermediates in the total synthesis of (+)-aphanamol I and skyllamycins A-C.
- Synthesis of allylated pyrazoles, aryl alkynyl sulfides and allenamides.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves