Principaux documents
B6531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyl-5-methoxy-o-benzoquinone
50 MG
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
379,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC1=CC(=O)C(=O)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)7-5-8(12)9(13)6-10(7)14-4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
CWFFIAHHCALISQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable