Documents
BCR339
6H-Benzo[cd]pyren-6-one
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro Beilstein :
2052940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23
InChI
1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H
Clé InChI
CLIKSBRDCNSYNO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR339
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)