Documents
B37159
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
152-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1nc2ccccc2nc1CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2/c11-5-9-10(6-12)14-8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Hyuk-Joon Jeon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 489(2), 193-199 (2017-05-30)
Peroxiredoxins (Prxs) are highly conserved antioxidant enzymes and are implicated in multiple biological processes; however, their function in oocyte meiosis has not been studied. Here we show that inhibition of Prx I and II results in spindle defects, chromosome disorganization