Principaux documents
B1126
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
Synonyme(s) :
5-Benzyloxy-2-carbethoxyindole, NSC 30931
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-18(20)17-11-14-10-15(8-9-16(14)19-17)22-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,19H,2,12H2,1H3
Clé InChI
DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of indolyl ethanones as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Reactant for preparation of histamine H3 receptor inverse agonists
  • Reactant for preparation of PPAR-γ binding agents with potential application to the treatment of osteoporosis
  • Reactant for preparation of Nonpeptide glycoprotein IIB/IIIA inhibitors
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable