ALD01672
N-(1-(benzyloxy)-2-methylpropan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(COCC1=CC=CC=C1)NC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C18H20F3NO/c1-17(2,13-23-12-14-6-4-3-5-7-14)22-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21/h3-11,22H,12-13H2,1-2H3
Clé InChI
JZBFKVSPZMRJGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable