Principaux documents
428736
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh
Synonyme(s) :
AmberLite MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form
1 KG
199,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
199,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form,
Forme
beads
Niveau de qualité
Composition
HCR-S[H+] and SBR[OH-]: in accordance
Paramètres
60 °C max. temp.
Humidité
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Taille des particules
20-50 mesh
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
mixed mode
Description générale
AmberLite MB20 is a premium, premixed, mixed bed product designed for polishing demineralized water to conductivities <0.1 µS/cm.
Application
AmberLite MB20 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer [1] and by ion chromatography. [2] Mixed bed ion exchange resin specially processed resin for condensate polishing; best for in-process and column demineralization.
Résine échangeuse d′ions à lit mixte fabriquée spécialement pour le raffinage des condensats; très performante pour la déminéralisation sur colonne ou en procédés.
Caractéristiques et avantages
Billes de taille uniforme présentant une grande surface spécifique pour une augmentation de la capacité et des cinétiques plus rapides. Grade nucléaire, gel, matrice en copolymère de styrène-divinylbenzène.
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)
Questions
  1. Questa resina permette di correggere pH estremamente acidi o basici e portarli verso il pH 7?
    1 answer
    1. Depending on whether cations or anions are put through the resin, this material will release H+ ions (if cations are in solution) or OH- ions (if anions are in solution). That said, it can raise or lower the pH, depending on the solution being used, but it is not inherently used to regulate pH; it depends upon the solution properties. The resin is typically used for demineralization and polishing applications rather than pH control.