Documents
A70801
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro Beilstein :
120353
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
186-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
Clé InChI
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
435.2 °F
Point d'éclair (°C)
224 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis