Principaux documents
A65700
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
158-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable