A55802
2-Amino-9-fluorenone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
157-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H,14H2
Clé InChI
SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable