96840
H-Lys(Z)-OH
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Nε-Z-L-lysine, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine
125,00 $
About This Item
125,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
H-Lys(Z)-OH, ≥99.0% (NT)
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
259 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable