Principaux documents
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Cbz-D-glutamic acid α-benzyl ester, Z-D-glutamic acid 1-benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.38
Beilstein:
5305848
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
Clé InChI
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable