Documents
95889
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro Beilstein :
3196456
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −32±2°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.533
Densité
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1