Principaux documents
726664
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Synonyme(s) :
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
5 G
122,00 $
25 G
405,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
122,00 $
25 G
405,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Beilstein:
3195425
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
produced by BASF
Essai
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine is a chiral amine.[1]
Application
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine reacts with 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene (DFDNB) to form a chiral derivative reagent(CDR) via substitution of one fluorine atom.[2]
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Synthesis of dinitrophenyl-l-Pro-N-hydroxysuccinimide ester and four new variants of Sanger's reagent having chiral amines and their application for enantioresolution of mexiletine using reversed-phase high-performance liquid chromatography.
Bhushan R and Tanwar S.
Journal of Chromatography A, 1216(30), 5769-5773 (2009)
ChiPros Chiral Amines
Aldrich Chemfiles, 11(1) null
Articles
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.