939633
Indoline-2-thione
≥-95%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-1H-indole-2-thione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥-95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Couleur
white to yellow
Chaîne SMILES
S=C1NC2=CC=CC=C2C1
InChI
InChI=1S/C8H7NS/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Clé InChI
IGJWTYFTQNHSEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- The MgI2-catalyzed nucleophilic ring opening of donor-acceptor cyclopropanes
- The synthesis of indole-fused dihydrothiopyrano scaffolds via [3+3] annulations of donor-acceptor cyclopropanes
- The preparation of 2-carboxylated thieno [2,3- b] indoles
- The synthesis of thioethers from aryl chlorides & alcohols
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3