694037
Cesium pivalate
98%
Synonyme(s) :
Cesium 2,2-dimethylpropanoate, Cesium trimethylacetate
90,60 $
About This Item
90,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
344-348 °C
Chaîne SMILES
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fluoren-9-one derivatives by cyclocarbonylation of o-halobiaryls in the presence of palladium catalyst[1].
- Fused heterocycles (dihydrobenzofurans and indolines) from o-bromo phenol and aniline precursors via Pd-catalyzed intramolecular coupling of two C(sp3)-H bonds[3].
- Amides and esters derivatives containing a quaternary β-carbon atom by Pd-catalyzed C-H activation and amino/alkoxycarbonylation reaction[4].
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable