Principaux documents
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyldiethylenetriamine
≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
565.73
Numéro Beilstein :
1277399
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Pf
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
Clé InChI
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of polyaza macrocycles
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)