Principaux documents
933279
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Variable Tilt Mount holder, For Pin
Synonyme(s) :
variable tilt mount
1 EACH
262,00 $
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
262,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
262,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
EMS techware
The mount is marked for 30°, 45°, 70° and 90°. The table measures 11 x 11 mm (0.46" x0.46")and the overall size is 14 x 14 x12.7 mm.
Application
This mount which is made from aluminum is used for the mounting and tilting of samples from 0° – 90° as well as for SEM investigation with small working distances.