Principaux documents
933309
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
45° Pin Stub Holder, size 3.2 mm , (1/8”) pin
Synonyme(s) :
Vertical mount
1 EACH
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Taille
3.2 mm , (1/8”) pin
Catégories apparentées
Description générale
EMS techware
Application
Allows for a higher SE signal without having to tilt the specimen stage and it accommodates any standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.