Principaux documents
930865
Sigma-Aldrich
[CpNi(IPr)Cl]
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
Cyclopentenylchloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]nickel
100 MG
264,00 $
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
264,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H41ClN2Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.04
264,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
[CpNi(IPr)Cl] is an air and moisture stable Ni NHC catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of amides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suzuki?Miyaura Cross-Coupling of Amides Using Well-Defined, Air- and Moisture-Stable Nickel/NHC (NHC = N-Heterocyclic Carbene) Complexes
Buchspies J., et al.
Catalysts, 10, 372-372 (2020)