929646
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 10,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Synonyme(s) :
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 10000, contains MEHQ as stabilizer
Forme
fine powder
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn 10000
average Mn 10000
Contient
MEHQ as stabilizer
Couleur
white to off-white
Solubilité
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Extrémité Ω
acrylamide
Extrémité α
acrylamide
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable