914401
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
Synonyme(s) :
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
About This Item
Produits recommandés
Description
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Niveau de qualité
Forme
nanofiber
powder (fluffy)
Diam. des fibres × Long.
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Superficie
10 m2/g
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 2.7
Taille des cristallites primaires
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
Chaîne SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.