Principaux documents
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitrophenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.10
Beilstein:
3149687
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
Qualité
moistened with water
Contient
~40% water as stabilizer
Pf
119-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clé InChI
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges