P6744
Acide picrique solution
1.3% in H2O (saturated)
Synonyme(s) :
2,4,6-Trinitrophenol
Forme
liquid
Concentration
1.3% in H2O (saturated)
Couleur
yellow to very dark yellow
Densité
1.080 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clé InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Picric acid is anionic and has a low molecular weight.[3]
Risques supp
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves