927449
SDASO-L crosslinker
Synonyme(s) :
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanamido)ethyl)sulfinyl) propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
chunks
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1C(N(C(C1)=O)OC(CC[S](CCN(C(CCC2([C])N=N2)=O)[H])=O)=O)=O
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable