Principaux documents
925322
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C25H44O3
Poids moléculaire :
431.63
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Concentration
10 μg/mL in ethanol
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25+,26+,28-/m1/s1/i4+1,5+1,9+1
Clé InChI
ZGLHBRQAEXKACO-GMMKPYJQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup