17936
1α,25-dihydroxyvitamine D3
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1α,25-dihydroxycholécalciférol, Calcitriol
1 170,00 $
About This Item
1 170,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
Clé InChI
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges