923478
CyMPhos
Synonyme(s) :
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
Catégories apparentées
Application
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Electron-rich ylide-substituted phosphine ligands allow for palladium catalyzed coupling reactions at mild reaction conditions. These YPhos ligands enable the conversion of aryl chlorides with short reaction times.