Principaux documents
923443
Sigma-Aldrich
PhMPhos
greener alternative
Synonyme(s) :
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene
100 MG
106,00 $
500 MG
317,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
106,00 $
500 MG
317,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H48FeP2
Poids moléculaire :
670.62
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
PhMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing PhMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable