921378
Reduced graphene oxide enhanced PMDA composite for battery
444,00 $
About This Item
444,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.