913626
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 700 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonyme(s) :
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 % (w/w) in ethanol
Taille des particules
700 nm
Dimension de pores
non-porous
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Articles
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.