Principaux documents
913618
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonyme(s) :
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
2 ML
289,00 $
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
289,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352309
Nomenclature NACRES :
NA.23
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 % (w/w) in ethanol
Taille des particules
500 nm
Dimension de pores
non-porous
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging[1][2] whereas micron sized particles are used in liquid chromatography[3]. We offer highly monodisperse nonporous silica in ethanol, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
Articles
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.