914126
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 300 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Synonyme(s) :
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
289,00 $
About This Item
289,00 $
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 % (w/w) in water
Taille des particules
300 nm
Dimension de pores
non-porous
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable