911577
Polyester bis-MPA dendron 2 NHBoc, 1 Biotin (core)
generation 1
Synonyme(s) :
Bis-MPA dendron, Biotin-NHBoc dendron
About This Item
Produits recommandés
Description
2 NHBoc, 1 Biotin (core)
Forme
solid (Viscous)
Poids mol.
generation 1
Nb de groupes de surface
2
Couleur
colorless to white
Groupe fonctionnel
biotin (core)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: NHBoc
- Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).