776033
SPGS-550-M
2% w/w in H2O
Synonyme(s) :
Nok
53,10 $
About This Item
53,10 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
2% w/w in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.336
Densité
1.005 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(CC)CCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(OC(CCC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)CCC4(C)C3CCC21C
InChI
1S/C58H104O16/c1-8-48(46(2)3)10-9-47(4)52-13-14-53-51-12-11-49-45-50(17-19-57(49,5)54(51)18-20-58(52,53)6)74-56(60)16-15-55(59)73-44-43-72-42-41-71-40-39-70-38-37-69-36-35-68-34-33-67-32-31-66-30-29-65-28-27-64-26-25-63-24-23-62-22-21-61-7/h11,46-48,50-54H,8-10,12-45H2,1-7H3
Clé InChI
YTKPTELRRARCNX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
"Nok":A Phytosterol-Based Amphiphile Enabling Transition-Metal-Catalyzed Couplings in Water at Room Temperature
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Contenu apparenté
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.