908703
[Ir(p-F(Me)ppy)2-(4,4′-dtbbpy)]PF6
≥95%
Synonyme(s) :
[(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)-bis-(5-methyl-2-(5-fluoro-phenyl)-pyridine)-iridium(III)] hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Activation du photocatalyseur
450 nm
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable