905607
(R)-Tol-BINAP Pd G3
≥95%
Synonyme(s) :
(R)-Tol-BINAP G3 palladacycle, (R)-Tol-BINAP palladacycle
521,00 $
About This Item
521,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques
generation 3
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
PC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1C3=C(C)C=CC4=C3C=CC=C4.NC(C=CC=C5)=C5C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6.[Tol2].[Tol2].P
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable