Principaux documents
903124
Sigma-Aldrich
(Ad−BippyPhos)2PdCl2
Synonyme(s) :
Bis[5-(di(1-adamantyl)phosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole] palladium(II) dichloride
100 MG
186,00 $
250 MG
341,00 $
186,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
186,00 $
250 MG
341,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C88H94N8P2PdCl2
Poids moléculaire :
1503.02
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
186,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
263 °C (Decomp)
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
A Pd based catalyst with bulky ligand applicable to various cross-coupling reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2