Principaux documents
902462
Sigma-Aldrich
Molybdenum(IV) disulfide
lithium intercalated
Synonyme(s) :
LiMoS2, Lithium intercalated 2D-Molybdenum disulfide, Lithium intercalated moly sulfide
1 G
440,00 $
440,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
440,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MoS2Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
440,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Mo].[LiH].S
Clé InChI
CYKBBUJFMSTBEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Owing to the thickness dependent physical and chemical properties, the transition metal dichalcogenide (TMD) based two dimensional (2D) nanomaterials have drawn significant attention recently.[1][2][3][4] The atomically thin layers of MoS2 represent important class of TMD based 2D-material. They find applications in photocatalysis, phtotovoltaics, gas sensing, lithium ion batteries, field effect transistors, spintronics etc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable