901738
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
7LiI
Poids moléculaire :
133.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 7Li
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable