Principaux documents
333182
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfide
granular, <10 mm particle size, 98%
Synonyme(s) :
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
25 G
445,00 $
445,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
445,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
445,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
granular
Taille des particules
<10 mm
Densité
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
Clé InChI
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable