901609
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in dichloromethane
Synonyme(s) :
Diisopropylmethanediimine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Concentration
1 M in dichloromethane
Indice de réfraction
n/D 1.4251
Densité
1.2231
Application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clé InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C