Principaux documents
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
25 G
63,10 $
100 G
227,00 $
63,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
63,10 $
100 G
227,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-795-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
290 °C (decomposition)
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable