901415
N-(tert-Butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide
Synonyme(s) :
Alexanian xanthylation reagent
183,00 $
About This Item
183,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
40-46 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)N(SC(=S)OCC)C(C)(C)C)C(F)(F)F
Clé InChI
QDCXZVWZLHPTDJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable