Principaux documents
901296
Sigma-Aldrich
rac-Timolol-1,1,2,3,3-d5 maleate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13D5H19N4O3S · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=NSN=C1N2CCOCC2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable