1034002
USP
Amprolium hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorure de 1-([4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]méthyl)-2-méthylpyridinium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amprolium
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- Amprolium Oral Solution
- Amprolium Soluble Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable