901267
Hexamethylborazine
≥95%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Pf
99 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
B1(N(B(N(B(N1C)C)C)C)C)C
InChI
1S/C6H18B3N3/c1-7-10(4)8(2)12(6)9(3)11(7)5/h1-6H3
Clé InChI
LCHQMXUQYONIOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable