Principaux documents
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Synonyme(s) :
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
5 G
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
470,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.441
Densité
0.987
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
Clé InChI
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Articles
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Il peut se révéler difficile de choisir l'agent de réticulation qui conviendra à vos recherches en biochimie ou en bioconjugaison. Notre guide de sélection peut vous aider à trouver la solution idéale pour vos applications.