Principaux documents
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BrO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
>98%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable